Eter diglicydowy butano-1,4-diolu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Araldite RD-2
L12632.09
L12632.18
L12632.09EA
494
PLN
L12632.09
L12632.18
Eter diglicydowy butano-1,4-diolu 96%
Eter diglicydowy butano-1,4-diolu
Purity: 96%
CAS No.: 2425-79-8
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 157-158°/11mm
Beilstein Reference: 115238
MDL No.: MFCD00005146
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Temp. Wrzenia: 157…158 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.049 Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005146 Numer CAS: 2425-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-371-7 |