Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Allyl glycidyl ether
L11634.22
L11634.36
L11634.22EA
278
PLN
L11634.22
L11634.36
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy ≥97%
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy
Purity: 97%
CAS No.: 106-92-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 47°(134°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ether-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 50-51°/15mm
Beilstein Reference: 105871
UN No.: 2219
MDL No.: MFCD00005143
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Temp. Wrzenia: 50…51 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0.967 Temp. Zapłonu: 47 °C (134 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005143 Numer CAS: 106-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-442-4 Jednostka: 2219 ADR: 3 III |