Metanosulfinian sodu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methanesulphinic acid, sodium salt
L11360.06
L11360.14
L11360.03
L11360.06EA
637
PLN
L11360.06
L11360.14
L11360.03
Metanosulfinian sodu 95%
Metanosulfinian sodu
Purity: 95%
CAS No.: 20277-69-4
Molecular Formula: CH3NaO2S
Formula Weight: 102.09
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3565430
Formuła:
CH₃NaO₂S Temp. topnienia: 227…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040392 Numer CAS: 20277-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 243-669-6 |