Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 106-91-2
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -82°
Boiling Point: 189°
Beilstein Reference: 2506
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005137
Formuła:
C₇H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: –82 °C Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005137 Numer CAS: 106-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-441-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |