Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
L10284.09
L10284.04
L10284.09EA
1470
PLN
L10284.09
L10284.04
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Cyclohexene-1-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1855-63-6
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 85-88°/17mm
Beilstein Reference: 385837
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00013772
Formuła:
C₇H₉N Temp. Wrzenia: 85…88 °C (17 mmHg) Gęstość: 0,947 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013772 Numer CAS: 1855-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-454-2 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |