Benzylotiomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09400.14
L09400.06
L09400.22
L09400.14EA
752
PLN
L09400.14
L09400.06
L09400.22
Benzylotiomocznik ≥98%
Benzylotiomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 621-83-0
Molecular Formula: C8H10N2S
Formula Weight: 166.25
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 972372
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041370
Formuła:
C₈H₁₀N₂S Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041370 Numer CAS: 621-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-709-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |