2-Metylonikotynian metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
L09074.06
L09074.14
L09074.06EA
637
PLN
L09074.06
L09074.14
2-Metylonikotynian metylu ≥97%
2-Metylonikotynian metylu
Purity: 97%
CAS No.: 65719-09-7
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 102-104°/10mm
MDL No.: MFCD00051961
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 102…104 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051961 Numer CAS: 65719-09-7 |