N,N-Diizopropyloformamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L08857.06
L08857.14
L08857.06EA
277
PLN
L08857.06
L08857.14
N,N-Diizopropyloformamid ≥98%
N,N-Diizopropyloformamid
Purity: 98%
CAS No.: 2700-30-3
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1745406
MDL No.: MFCD00008867
Formuła:
C₇H₁₅NO Temp. Wrzenia: 195…196 °C Temp. topnienia: 10…11 °C Gęstość: 0,889 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008867 Numer CAS: 2700-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 220-284-1 |