Kwas 3-hydroksypikolinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
L07489.06
L07489.03
L07489.06EA
949
PLN
L07489.06
L07489.03
Kwas 3-hydroksypikolinowy ≥98%
Kwas 3-hydroksypikolinowy
Purity: 98%
CAS No.: 874-24-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 118954
Formuła:
C₆H₅NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006294 Numer CAS: 874-24-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-859-0 |