3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L07250.03
L07250.06
L07250.03EA
411
PLN
L07250.03
L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 13788-84-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 3330
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂ Temp. topnienia: 140…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051752 Numer CAS: 13788-84-6 |