N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethylphosphoramidodichloridate
L07231.06
L07231.14
L07231.06EA
369
PLN
L07231.06
L07231.14
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride ≥97%
N,N-Dimethylaminophosphoryl dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 677-43-0
Molecular Formula: C2H6Cl2NOP
Formula Weight: 161.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₂H₆Cl₂NOP MW: 161.95 g/mol Temp. Wrzenia: 89…90 °C (20 mmHg) Gęstość: 1.360 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013896 Numer CAS: 677-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-641-2 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |