N,N'-Bis(tert-butylo)etylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04972.06
L04972.14
L04972.06EA
434
PLN
L04972.06
L04972.14
N,N'-Bis(tert-butylo)etylenodiamina 98%
N,N'-Bis(tert-butylo)etylenodiamina
Purity: 98%
CAS No.: 4062-60-6
Molecular Formula: C10H24N2
Formula Weight: 172.32
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 132°/100mm
Beilstein Reference: 1738432
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014996
Formuła:
C₁₀H₂₄N₂ Temp. Wrzenia: 132 °C (100 mmHg) Gęstość: 0,801 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014996 Numer CAS: 4062-60-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-769-6 ADR: 8,II |