2-Merkapto-2-tiazolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04924.22
L04924.36
L04924.22EA
309
PLN
L04924.22
L04924.36
2-Merkapto-2-tiazolina ≥98%
2-Merkapto-2-tiazolina
Purity: 98+%
CAS No.: 96-53-7
Molecular Formula: C3H5NS2
Formula Weight: 119.21
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 106332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00126013
Formuła:
C₃H₅NS₂ Temp. topnienia: 103…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126013 Numer CAS: 96-53-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-512-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |