Eter dimetylowy glikolu trietylenowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-49-2
Molecular Formula: C8H18O4
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -45°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1700630
Merck Reference: 14,9692
MDL No.: MFCD00008504
Formuła:
C₈H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 215…216 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,986 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008504 Numer CAS: 112-49-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-977-3 Klasyfikacja Merck : 14,9692 |