Glikol heksaetylenowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
L02161.06
L02161.14
L02161.06EA
560
PLN
L02161.06
L02161.14
Glikol heksaetylenowy 96%
Glikol heksaetylenowy
Purity: 96%
CAS No.: 2615-15-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH
Formula Weight: 282.33
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₂₆O₇ Temp. Wrzenia: 216…217 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 5…7 °C Gęstość: 1,123 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002877 Numer CAS: 2615-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-045-1 |