Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Stabilizacja:
5-10% Stabilised with methanol
L01642.06
L01642.14
L01642.06EA
425
PLN
L01642.06
L01642.14
Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu tech. 90% stabilised, Technical Grade
Acetal dimetylowy N,N-dimetyloacetamidu
Purity: 90%
CAS No.: 18871-66-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1420865
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008476
Formuła:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.19 g/mol Temp. Wrzenia: 118…120 °C Gęstość: 0.911 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008476 Numer CAS: 18871-66-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-641-0 Jednostka: 1993 ADR: 3 II |