N-Benzylo-tert-butyloamina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
L01146.14
L01146.22
L01146.14EA
490
PLN
L01146.14
L01146.22
N-Benzylo-tert-butyloamina 96%
N-Benzylo-tert-butyloamina
Purity: 96%
CAS No.: 3378-72-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.27
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -30° to -25°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 507464
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008798
Formuła:
C₁₁H₁₇N Temp. Wrzenia: 218…220 °C Temp. topnienia: –30 °C…–25 °C Gęstość: 0,899 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008798 Numer CAS: 3378-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-179-6 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |