bromek talu (I), ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Formuła:
BrTl Temp. Wrzenia: 815 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼460 °C Gęstość: 7,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011273 Numer CAS: 7789-40-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-163-0 Jednostka: 1707 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9258 |