(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53494.03
H53494.06
H53494.14
H53494.03EA
580
PLN
H53494.03
H53494.06
H53494.14
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Purity: 98%
CAS No.: 86318-61-8
Molecular Formula: C8H16Si
Formula Weight: 140.30
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 130°
Beilstein Reference: 1921466
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00191877
Formuła:
C₈H₁₆Si Temp. Wrzenia: 130 °C Gęstość: 0,751 Temp. Zapłonu: 6 °C (43 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191877 Numer CAS: 86318-61-8 ADR: 3,II |