4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H34262.03
H34262.MD
H34262.03EA
1180
PLN
H34262.03
H34262.MD
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
4-Hydroxypicolinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22468-26-4
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00521155
Formuła:
C₆H₅NO₃ MW: 139.11 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00521155 Numer CAS: 22468-26-4 |