Kwas 6-aminopikolinowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31861.03
H31861.09
H31861.03EA
377
PLN
H31861.03
H31861.09
Kwas 6-aminopikolinowy 95%
Kwas 6-aminopikolinowy
Purity: 95%
CAS No.: 23628-31-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00233711
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00233711 Numer CAS: 23628-31-1 |