3-Aminoisonicotinic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
H28714.06
H28714.03
H28714.06EA
5490
PLN
H28714.06
H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 7579-20-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00137840
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Temp. topnienia: ∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137840 Numer CAS: 7579-20-6 |