Kwas 5-aminopikolinowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06
H27589.03
H27589.06EA
3140
PLN
H27589.06
H27589.03
Kwas 5-aminopikolinowy 98%
Kwas 5-aminopikolinowy
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ Temp. topnienia: 217…219 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02684600 Numer CAS: 24242-20-4 |