Drukuj
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
H27575.06 H27575.03
H27575.06EA 693 PLN
H27575.06 H27575.03
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Purity: 97% CAS No.: 36052-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD00797844
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 158…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00797844
Numer CAS: 36052-24-1