2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27406.MD
H27406.03
H27406.MDEA
667
PLN
H27406.MD
H27406.03
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 148493-34-9
Molecular Formula: C5H4BCl2NO2
Formula Weight: 191.81
MDL No.: MFCD03094989
Formuła:
C₅H₄BCl₂NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094989 Numer CAS: 148493-34-9 |