(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26516.06
H26516.14
H26516.06EA
720
PLN
H26516.06
H26516.14
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2788-86-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.59
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 230 °C Gęstość: 1,283 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00956179 Numer CAS: 2788-86-5 |