Kwas 5-bromopikolinowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06
B25675.14
B25675.06EA
611
PLN
B25675.06
B25675.14
Kwas 5-bromopikolinowy ≥98%
Kwas 5-bromopikolinowy
Purity: 98%
CAS No.: 30766-11-1
Molecular Formula: C6H4B2NO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00234149
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234149 Numer CAS: 30766-11-1 |