N-(cykloheks-1-en-1-ylo)pirolidyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 1125-99-1
Molecular Formula: C10H17N
Formula Weight: 151.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.5217
Boiling Point: 114-115°/15mm
Beilstein Reference: 114797
MDL No.: MFCD00003163
Formuła:
C₁₀H₁₇N Temp. Wrzenia: 114…115 °C (15 mmHg) Gęstość: 0,940 Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F) |
Numer MDL:
MFCD00003163 Numer CAS: 1125-99-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-414-6 |