Glyoxylic acid 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25149.0B
B25149.0I
B25149.30
B25149.0BEA
764
PLN
B25149.0B
B25149.0I
B25149.30
Glyoxylic acid 50% (w/w) roztwór wodny
Glyoxylic acid
CAS No.: 298-12-4
Molecular Formula: OHCCO2H
Formula Weight: 74.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006958
Formuła:
C₂H₂O₃ Temp. Wrzenia: 111 °C Temp. topnienia: –93 °C Gęstość: 1,339 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006958 Numer CAS: 298-12-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |