N-Benzylomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24945.14
B24945.22
B24945.14EA
273
PLN
B24945.14
B24945.22
N-Benzylomocznik ≥98%
N-Benzylomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 538-32-9
Molecular Formula: C6H5CH2NHCONH2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 146-151°
Beilstein Reference: 2208083
Merck Reference: 14,1147
MDL No.: MFCD00007951
Formuła:
C₈H₁₀N₂O Temp. topnienia: 146…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007951 Numer CAS: 538-32-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-689-1 Klasyfikacja Merck : 14,1147 |