Fenylofosfonian dietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 1638-86-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2P(C6H5)
Formula Weight: 198.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₅O₂P Temp. Wrzenia: 64 °C (0,7 mmHg) Gęstość: 1,032 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009086 Numer CAS: 1638-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-676-7 |