Wodorowęglan aminoguanidyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
B24696.0E
B24696.22
B24696.36
B24696.0EEA
1550
PLN
B24696.0E
B24696.22
B24696.36
Wodorowęglan aminoguanidyny ≥98%
Wodorowęglan aminoguanidyny
Purity: 98+%
CAS No.: 2582-30-1
Molecular Formula: CH6N4.H2CO3
Formula Weight: 136.11
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3569869
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012949
Formuła:
C₂H₈N₄O₃ MW: 136.11 g/mol Temp. topnienia: ∼ 170 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.600 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012949 Numer CAS: 2582-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-956-7 ADR: 9 III |