N,N-Dimethylthioformamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24529.06
B24529.14
B24529.22
B24529.06EA
299
PLN
B24529.06
B24529.14
B24529.22
N,N-Dimethylthioformamide ≥97%
N,N-Dimethylthioformamide
Purity: 97%
CAS No.: 758-16-7
Molecular Formula: C3H7NS
Formula Weight: 89.15
Boiling Point: 58-60°/1mm
MDL No.: MFCD00004943
Formuła:
C₃H₇NS Temp. Wrzenia: 58…60 °C (1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004943 Numer CAS: 758-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-060-7 |