1,5,5-Trimethylhydantoin 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,5,5-Trimethylimidazolidine-2,4-dione
B24188.06
B24188.14
B24188.22
B24188.06EA
385
PLN
B24188.06
B24188.14
B24188.22
1,5,5-Trimethylhydantoin 98
1,5,5-Trimethylhydantoin
Purity: 98%
CAS No.: 6851-81-6
Molecular Formula: C6H10N2O2
Formula Weight: 142.16
Melting Point: 161-164°
MDL No.: MFCD00040439
Formuła:
C₆H₁₀N₂O₂ MW: 142.16 g/mol Temp. topnienia: 161…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040439 Numer CAS: 6851-81-6 Numer WE (dawny EINECS): 229-945-9 |