Glikol tetraetylenowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
B23880.0F
B23880.AP
B23880.0FEA
773
PLN
B23880.0F
B23880.AP
Glikol tetraetylenowy ≥99%
Glikol tetraetylenowy
Purity: 99%
CAS No.: 112-60-7
Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 193°(379°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Odourless
pH: 8.5
Melting Point: -4°
Boiling Point: 313-314°
Beilstein Reference: 1634320
MDL No.: MFCD00002879
Formuła:
C₈H₁₈O₅ Temp. Wrzenia: 313…314 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,125 Temp. Zapłonu: 193 °C (379 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002879 Numer CAS: 112-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-989-9 |