Fosfonian diizopropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23800.14
B23800.22
B23800.14EA
402
PLN
B23800.14
B23800.22
Fosfonian diizopropylu ≥98%
Fosfonian diizopropylu
Purity: 98%
CAS No.: 1809-20-7
Molecular Formula: C6H15O3P
Formula Weight: 166.16
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 72-75°/10mm
MDL No.: MFCD00117905
Formuła:
C₆H₁₅O₃P Temp. Wrzenia: 72…75 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 112 °C (234 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00117905 Numer CAS: 1809-20-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-317-7 |