Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
B22985.18
B22985.30
B22985.18EA
235
PLN
B22985.18
B22985.30
Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy ≥98%
Chlorek 1-(2-chloroetylo)piperydynowy
Purity: 98%
CAS No.: 2008-75-5
Molecular Formula: C7H14ClN.HCl
Formula Weight: 184.11
Melting Point: 229-235°
Beilstein Reference: 3910268
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012837
Formuła:
C₇H₁₅Cl₂N Temp. topnienia: 229…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012837 Numer CAS: 2008-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-920-5 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |