Benzylomalonian dietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22890.14
B22890.22
B22890.14EA
278
PLN
B22890.14
B22890.22
Benzylomalonian dietylu ≥97%
Benzylomalonian dietylu
Purity: 97%
CAS No.: 607-81-8
Molecular Formula: C14H18O4
Formula Weight: 250.29
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 162…163 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,069 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009166 Numer CAS: 607-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-142-7 |