Benzeno-1,3-disulfonian disodu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22811.14
B22811.22
B22811.36
B22811.14EA
176
PLN
B22811.14
B22811.22
B22811.36
Benzeno-1,3-disulfonian disodu ≥94%
Benzeno-1,3-disulfonian disodu
Purity: 94%
CAS No.: 831-59-4
Molecular Formula: C6H4Na2O6S2
Formula Weight: 282.20
MDL No.: MFCD00007492
Formuła:
C₆H₄Na₂O₆S₂ Gęstość: 1,124 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007492 Numer CAS: 831-59-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-606-4 |