Kwas etylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22559.03
B22559.06
B22559.14
AB133491.0025
B22559.03EA
311
PLN
B22559.03
B22559.06
B22559.14
ABCRAB133491.0025
Kwas etylofosfoniowy ≥98%
Kwas etylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 6779-09-5
Molecular Formula: C2H7O3P
Formula Weight: 110.06
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1743032
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002141
Formuła:
C₂H₇O₃P Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002141 Numer CAS: 6779-09-5 Numer WE (dawny EINECS): 229-839-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |