trans-2,3-Epoxybutane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22005.03
B22005.06
B22005.14
B22005.03EA
392
PLN
B22005.03
B22005.06
B22005.14
trans-2,3-Epoxybutane ≥97%
trans-2,3-Epoxybutane
Purity: 97%
CAS No.: 21490-63-1
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Recognizable
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 79772
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005129
Formuła:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Temp. Wrzenia: 54…55 °C Gęstość: 0.804 Temp. Zapłonu: –26 °C (–14 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005129 Numer CAS: 21490-63-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-406-8 Jednostka: 3271 ADR: 3 II |