Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20908.06
B20908.14
B20908.06EA
447
PLN
B20908.06
B20908.14
Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Methyl-5-bromonicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 29681-44-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 96-98°
MDL No.: MFCD00173668
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. topnienia: 96…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00173668 Numer CAS: 29681-44-5 |