5-Bromonikotynian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 5-bromonicotinate
B20788.06
B20788.14
B20788.06EA
957
PLN
B20788.06
B20788.14
5-Bromonikotynian etylu ≥98%
5-Bromonikotynian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 20986-40-7
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 86-92°/0.5mm
MDL No.: MFCD00040366
Formuła:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230.06 g/mol Temp. Wrzenia: 86…92 °C (0.5 mmHg) Temp. topnienia: 39…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040366 Numer CAS: 20986-40-7 |