1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03
B20478.06
B20478.14
B20478.03EA
236
PLN
B20478.03
B20478.06
B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98%
CAS No.: 321-07-3
Molecular Formula: C10H7F3N2O
Formula Weight: 228.18
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 655085
Formuła:
C₁₀H₇F₃N₂O Temp. topnienia: 191…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051655 Numer CAS: 321-07-3 |