2-Chloronikotynian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09
B20359.18
B20359.09EA
459
PLN
B20359.09
B20359.18
2-Chloronikotynian etylu ≥98%
2-Chloronikotynian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 1452-94-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
MDL No.: MFCD00674129
Formuła:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00674129 Numer CAS: 1452-94-4 |