Chlorowodorek kwasu 4-hydrazynobenzoesowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
B20326.09
B20326.18
B20326.09EA
368
PLN
B20326.09
B20326.18
Chlorowodorek kwasu 4-hydrazynobenzoesowego ≥98%
Chlorowodorek kwasu 4-hydrazynobenzoesowego
Purity: 98%
CAS No.: 24589-77-3
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.61
Melting Point: 252-254° dec.
MDL No.: MFCD00039073
Formuła:
C₇H₉ClN₂O₂ MW: 188.61 g/mol Temp. topnienia: 252…254 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039073 Numer CAS: 24589-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 246-330-0 |