L(+)-α-Fenyloglicyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
A19360.14
A19360.22
A19360.36
A19360.14EA
366
PLN
A19360.14
A19360.22
A19360.36
L(+)-α-Fenyloglicyna ≥98%
L(+)-α-Fenyloglicyna
Purity: 98+%
CAS No.: 2935-35-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 288° dec.
Beilstein Reference: 2208675
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: +156° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064403
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. topnienia: 288 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064403 Numer CAS: 2935-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-909-8 |