Antron 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 90-44-8
Molecular Formula: C14H10O
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 153-160°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1910173
Merck Reference: 14,691
MDL No.: MFCD00001187
In organic synthesis, in Colourimetric determination of sugar in body fluids and of animal starch in liver tissue
Formuła:
C₁₄H₁₀O Temp. topnienia: 153…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001187 Numer CAS: 90-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-994-0 Klasyfikacja Merck : 14,691 |