Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
A19030.03
A19030.06
A19030.14
A19030.03EA
248
PLN
A19030.03
A19030.06
A19030.14
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy ≥98%
Alkohol (R)-(-)-β-Aminofenetylowy
Purity: 98%
CAS No.: 56613-80-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 2935848
Formuła:
C₈H₁₁NO Temp. topnienia: 76…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008062 Numer CAS: 56613-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 260-287-5 |