Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18892.06
A18892.14
A18892.22
A18892.06EA
261
PLN
A18892.06
A18892.14
A18892.22
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny ≥99%
Chlorowodorek N,N-dimetyloglicyny
Purity: 99%
CAS No.: 2491-06-7
Molecular Formula: (CH3)2NCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 3910578
Merck Reference: 14,3244
MDL No.: MFCD00012610
Formuła:
C₄H₁₀ClNO₂ Temp. topnienia: 189…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012610 Numer CAS: 2491-06-7 Numer WE (dawny EINECS): 219-648-2 Klasyfikacja Merck : 14,3244 |